Learn More
5-cloro-1-pentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-1-pentanol |
| CAS | 5259-98-3 |
| Fórmula molecular | C5H11ClO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 5-Chloro-1-pentanol, 1-Chloro-5-pentanol, 5-Chloropentanol, NSC 1107, Pentamethylene Chlorohydrin, ω-Chloropentanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11ClO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2 |
| SMILES | OCCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 5-cloropentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 122.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0498 |