Learn More
5-Cloro-1-pentanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398605 10 g 10 g
11308615 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12088.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5259-98-3 | C5H11ClO | 122.59 g/mol
5-Chloro-1-pentanol is used to produce 6-hydroxy-hexanenitrile at temperature of 90 - 100°C. It is also is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-cloro-1-pentanol se utiliza para producir 6-hidroxi-hexanitrilo a una temperatura de 90 a 100 °C. También es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5259-98-3
Fórmula molecular C5H11ClO
Peso molecular (g/mol) 122.59
Número MDL MFCD00039556
Clave InChI DCBJCKDOZLTTDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-pentanol, 5-chloropentanol, pentamethylene chlorohydrin, 1-pentanol, 5-chloro, 1-chloro-5-hydroxypentane, unii-55vp4w35eg, 1-chloro-5-pentanol, 5-chloropentane-1-ol, acmc-1amb4, ksc272o9l
PubChem CID 78915
Nombre IUPAC 5-cloropentan-1-ol
SMILES OCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-pentanol
Densidad 1.06
Punto de ebullición 102°C to 103°C (8 mmHg)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 10 g
Beilstein 1732314
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.6
Porcentaje de pureza 95%