Learn More
5-cloro-1-metilimidazol, TRC
Código de producto. 30360659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360659 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30360659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3691851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-methylimidazole
CAS 872-49-1
Fórmula molecular C4 H5 Cl N2
Cantidad 1 g
Sinónimo Azathioprine Impurity 9
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
SMILES Cn1cncc1Cl
Nombre IUPAC 5-cloro-1-metilimidazol
Peso molecular (g/mol) 116.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0141