Learn More
5-Cloro-1-metilimidazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392697 250 mg 250 miligramos
11372697 1 g 1 g
11382697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11899.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-49-1
Fórmula molecular C4H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 116.548
Número MDL MFCD00014505
Clave InChI NYDGOZPYEABERA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-chloroimidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl, 5-chloro-1-methylimidazole, zlchem 661, pubchem7612, acmc-209qj7, 5-chloro-1-methyl imidazole, 5-chloro-1-methyl-imidazole, ksc494e7d
PubChem CID 70105
Nombre IUPAC 5-cloro-1-metilimidazol
SMILES CN1C=NC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-methylimidazole
Densidad 1.25
Punto de ebullición 89°C to 90°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 250 mg
Beilstein 110509
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.55
Porcentaje de pureza 98%