Learn More
5-cloro-1-metil-4-nitroimidazol, TRC
Código de producto. 30132561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132561 500 mg 500 miligramos
17913085 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369270500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4897-25-0
Fórmula molecular C4 H4 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 161.55
Sinónimo 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Nombre IUPAC 5-cloro-1-metil-4-nitroimidazol
SMILES Cn1cnc(c1Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.9992