Learn More
5-Cloro-1-metil-4-nitroimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468408 5 g 5 g
15458408 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61824.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4897-25-0 | C4H4ClN3O2 | 161.545 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4897-25-0
Fórmula molecular C4H4ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 161.545
Número MDL MFCD00233664
Clave InChI OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-methyl-4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, 1-methyl-5-chloro-4-nitroimidazole, pcmni, imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, unii-p917jw98bd, 1-methyl-4-nitro-5-chloroimidazole, 1-methyl-4-nitro-5-chloro imidazole, cmni, acmc-1api8
PubChem CID 21010
Nombre IUPAC 5-cloro-1-metil-4-nitroimidazol
SMILES CN1C=NC(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.55
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole