Learn More
5-Cloro-1-metil-4-nitroimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458408 1 g 1 g
15468408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61824.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4897-25-0 | C4H4ClN3O2 | 161.545 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4897-25-0
Fórmula molecular C4H4ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 161.545
Número MDL MFCD00233664
Clave InChI OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-methyl-4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, 1-methyl-5-chloro-4-nitroimidazole, pcmni, imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, unii-p917jw98bd, 1-methyl-4-nitro-5-chloroimidazole, 1-methyl-4-nitro-5-chloro imidazole, cmni, acmc-1api8
PubChem CID 21010
Nombre IUPAC 5-cloro-1-metil-4-nitroimidazol
SMILES CN1C=NC(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.55
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo