Learn More
5-cloro-1-metil-4-nitro-1H-imidazol, Mikromol™
Código de producto. 30460645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460645 4 x 25 mg -
17901016 25 mg 25 miligramos
17934046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460645 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1532.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-cloro-1-metil-4-nitro-1H-imidazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole
CAS 4897-25-0
Nombres de analitos o componentes 5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H4 Cl N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Azathioprine Imp. C (EP), 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole, Azathioprine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cn1cnc(c1Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-cloro-1-metil-4-nitroimidazol
Peso molecular (g/mol) 161.55
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.9992 g/mol