Learn More
Ácido 5-cloro-1-metil-3-(trifluorometilo)-1H-pirazol-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10486984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10486984 5 g 5 g
10101072 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10486984 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK02622DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 128455-63-0
Fórmula molecular C6H4ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 228.555
Número MDL MFCD00215443
Clave InChI IKGVBNQPAJOSFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16959, acmc-1c8gv, chloromethyltrifluoromethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethylpyrazol-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2773806
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxílico
SMILES CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.56
Porcentaje de pureza 97%