Learn More
Cloruro de 5-cloro-1-metil-1H-pirazol-4-carbonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10344142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10344142 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10792103 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10344142 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK03657DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 110763-09-2
Fórmula molecular C5H4Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 179.00
Número MDL MFCD02179947
Clave InChI XFDCYGXUXLYMNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 5-chloro-1-methyl, acmc-20ea37, 5-chloro-1-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 5-chloranyl-1-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 5-chloro-1-methyl-9ci
PubChem CID 2735773
Nombre IUPAC cloruro de 5-cloro-1-metilpirazol-4-carbonilo
SMILES CN1N=CC(C(Cl)=O)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.01
Porcentaje de pureza 95%