Learn More
5-Cloro-1-Indanona, TRC
Product Code. 30361649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Unit Size:
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30361649 5 g -
30361797 25 g 25 g
30361179 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30361649 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3672355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42348-86-7
Fórmula molecular C9H7ClO
Peso molecular (g/mol) 166.6
Nombre IUPAC 5-cloro-2,3-dihidroindeno-1-1-uno
SMILES Clc1ccc2C(=O)CCc2c1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-Indanone
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-Chloro- 1-indanone, 5-Chloro-1-indanone, 5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 5-Chloro-2,3-dihydroinden-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0185