Learn More
5-cloro-1-indanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423867 5 g 5 g
11413867 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18308.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 42348-86-7 | C9H7ClO | 166.60 g/mol
5-Chloro-1-indanone may be used as starting reagent for the preparation of 5-chloro-2-methoxycarbonyl-1-indanone. It may also be used for the preparation of important biomedical compounds such as anticonvulsants, anticholinergics and diarylsulfonylureas, having potential activity against solid tumors. It participates in the Irie?s synthesis of substituted pyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-cloro-1-indanona puede usarse como reactivo inicial en la preparación de 5-cloro-2-metoxicarbonilo-1-indanona. También se puede utilizar en la preparación de importantes compuestos biomédicos como anticonvulsivos, anticolinérgicos y diarilsulfonilureas, con actividad potencial contra tumores sólidos. Participa en la síntesis Irie de piridinas sustituidas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.′ Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42348-86-7
Fórmula molecular C9H7ClO
Peso molecular (g/mol) 166.60
Número MDL MFCD00041456
Clave InChI MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-indanone, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-chloroindan-1-one, 5-chloro-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-chloro-2,3-dihydro, 5-chloroindanone, 5-chloroindone, pubchem2250, 1-indanone, 5-chloro, 5-chloro indanone
PubChem CID 142599
Nombre IUPAC 5-cloro-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona
SMILES ClC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-indanone
Punto de fusión 92°C to 96°C
Punto de ebullición 124°C to 125°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1448000
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 99%