Learn More
5-Chloro-1-indanone, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10666904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10666904 1 g 1 g
10207170 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 42348-86-7
Fórmula molecular C9H7ClO
Peso molecular (g/mol) 166.60
Número MDL MFCD00041456
Clave InChI MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-indanone, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-chloroindan-1-one, 5-chloro-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-chloro-2,3-dihydro, 5-chloroindanone, 5-chloroindone, pubchem2250, 1-indanone, 5-chloro, 5-chloro indanone
PubChem CID 142599
Nombre IUPAC 5-cloro-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona
SMILES ClC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-indanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93°C to 98°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder