Learn More
5-Chloro-1-indanone, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10207170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10207170 250 mg 250 miligramos
10666904 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10207170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271122500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 42348-86-7
Fórmula molecular C9H7ClO
Peso molecular (g/mol) 166.60
Número MDL MFCD00041456
Clave InChI MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-indanone, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-chloroindan-1-one, 5-chloro-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-chloro-2,3-dihydro, 5-chloroindanone, 5-chloroindone, pubchem2250, 1-indanone, 5-chloro, 5-chloro indanone
PubChem CID 142599
Nombre IUPAC 5-cloro-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona
SMILES ClC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-indanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93°C to 98°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder