Learn More
5-cloro-1-hexeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-1-hexene |
| CAS | 927-54-8 |
| Fórmula molecular | C6H11Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11Cl/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6H,1,4-5H2,2H3 |
| SMILES | C=CCCC(Cl)C |
| Nombre IUPAC | 5-clorohex-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 118.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0549 |