Learn More
5-cloro-1-benzotiofen-3-carbonitrilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 11361416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11361416 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10542812 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361416 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00066DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 16296-79-0
Fórmula molecular C9H4ClNS
Peso molecular (g/mol) 193.65
Número MDL MFCD02682022
Clave InChI SXWOPXJSURXXCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorobenzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile,5-chloro, 5-chlorothionaphthene-3-carbonitrile, 5-chloranyl-1-benzothiophene-3-carbonitrile, 5-chloro-1-benzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile, 5-chloro
PubChem CID 2776125
Nombre IUPAC 5-cloro-1-benzotiofen-3-carbonitrilo
SMILES ClC1=CC=C2SC=C(C#N)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.66
Porcentaje de pureza 97%