Learn More
(5-Cloro-1-benzotiofen-3-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10773833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10773833 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10592083 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10773833 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP01477CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 71625-90-6
Fórmula molecular C9H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 197.68
Número MDL MFCD01314327
Clave InChI VRNXLYAXYIHHHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorobenzo b thiophen-3-yl methanamine, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methylamine, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methanamine, 1-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methanamine, 5-chloro-benzo b thiophene-3-methanamine, 5-chlorobenzo b thiophen-3-yl methylamine, 5-chloro-1-benzothiophene-3-yl methylamine, benzo b thiophene-3-methanamine, 5-chloro, 5-chloranyl-1-benzothiophen-3-yl methanamine, c-5-chloro-benzo b thiophen-3-yl methylamine
PubChem CID 2798782
Nombre IUPAC (5-cloro-1-benzotiofen-3-il)metanamina
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methylamine hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.15
Porcentaje de pureza 97%