Learn More
5-cloro-1-(4-piperidil)-2-benzimidazolinona, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10892451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10892451 1 g Frasco de vidrio 1 g
10098239 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10892451 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 100260010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 53786-28-0
Fórmula molecular C12H14ClN3O
Peso molecular (g/mol) 251.72
Número MDL MFCD02093793
Clave InChI DOAYWDKFDPSTSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-4-piperidyl-2-benzimidazolinone, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-5-chlorobenzimidazolone, 5-chloro-1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one, domperidone impurity a, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 4-5-chloro-2-oxo-2h-benzimidazol-1-yl piperidine, 5-chloro-1-4-piperidyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
PubChem CID 104607
Nombre IUPAC 6-cloro-3-piperidin-4-il-1H-bencimidazol-2-ona
SMILES C1CNCCC1N2C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone
% mín. CAS 96
% máx. CAS 100
Punto de fusión 228.0°C to 231.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.72
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.