Learn More
5-Cloro-1-(4-piperidinilo)-2-benzimidazolidinona, TRC
Código de producto. 30010844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30010844 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30010844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3797251G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53786-28-0
Fórmula molecular C12 H14 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 251.71
Sinónimo 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidone Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 6-cloro-3-piperidin-4-il-1H-bencimidazol-2-ona
SMILES Clc1ccc2N(C3CCNCC3)C(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14ClN3O/c13-8-1-2-11-10(7-8)15-12(17)16(11)9-3-5-14-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6H2,(H,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0825
Porcentaje de pureza >95%