Learn More
5-Cloro-1-(4-piperidinil)-2-bencimidazolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450717 250 g 250 g
11430717 10 g 10 g
11440717 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22521.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53786-28-0 | C12H14ClN3O | 251.714 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53786-28-0
Fórmula molecular C12H14ClN3O
Peso molecular (g/mol) 251.714
Número MDL MFCD02684518
Clave InChI DOAYWDKFDPSTSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-4-piperidyl-2-benzimidazolinone, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-5-chlorobenzimidazolone, 5-chloro-1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one, domperidone impurity a, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 4-5-chloro-2-oxo-2h-benzimidazol-1-yl piperidine, 5-chloro-1-4-piperidyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
PubChem CID 104607
Nombre IUPAC 6-cloro-3-piperidin-4-il-1H-bencimidazol-2-ona
SMILES C1CNCCC1N2C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone
Punto de fusión 227°C to 230°C
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.71
Porcentaje de pureza 98%