Learn More
5-cloro-1-(4-fluorofenil)indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)indole |
| CAS | 138900-22-8 |
| Fórmula molecular | C14H9ClFN |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Fluorophenyl)-5-chloroindole, 5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClFN/c15-11-1-6-14-10(9-11)7-8-17(14)13-4-2-12(16)3-5-13/h1-9H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)n2ccc3cc(Cl)ccc23 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-1-(4-fluorofenil)indol |
| Peso molecular (g/mol) | 245.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0408 |