Learn More
5-Chloro-1,3-dimethylpyrazole, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10271423 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10271423 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10271423 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270220010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54454-10-3
Fórmula molecular C5H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 130.58
Número MDL MFCD00051650
Clave InChI DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 521507
Nombre IUPAC 5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
SMILES CN1N=C(C)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1, 3-dimethylpyrazole
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole #
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.58
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-1,3-dimethylpyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.