Learn More
5-Cloro-1,3-dimetil-4-nitro-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11338705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338705 1 g 1 g
11348705 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12252.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13551-73-0
Fórmula molecular C5H6ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 175.57
Número MDL MFCD00052534
Clave InChI WBMBDRIOUHCVAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-nitro-5-chloropyrazole, 5-chloro-4-nitro-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-4-nitro-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro, acmc-20adw4, buttpark 3711-59, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1h-pyrazole #, 5-chloro-4-nitro-1,3-dimethylpyrazole,
PubChem CID 279515
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-dimetil-4-nitropirazol
SMILES CN1N=C(C)C(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Punto de fusión 76°C to 80°C
Cantidad 1 g
Beilstein 149733
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.58
Porcentaje de pureza 97%