Learn More
5-Cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459253 5 g 5 g
11469253 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11730.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54454-10-3 | C5H7ClN2 | 130.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54454-10-3
Fórmula molecular C5H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 130.58
Número MDL MFCD00051650
Clave InChI DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole #
PubChem CID 521507
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-dimetilpirazol
SMILES CN1N=C(C)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Densidad 1.137
Punto de ebullición 153°C to 155°C
Índice de refracción 1.486
Cantidad 5 g
Beilstein 113451
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.58
Porcentaje de pureza 98%