Learn More
Cloruro de 5-cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10651673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10651673 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10039111 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10798435 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10651673 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CD10088DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 88398-93-0
Fórmula molecular C5H6Cl2N2O2S
Peso molecular (g/mol) 229.075
Número MDL MFCD00052536
Clave InChI HWGVUNSKAPCFNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4yl-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2777126
Nombre IUPAC cloruro de 5-cloro-1,3-dimetilpirazol-4-sulfonilo
SMILES CC1=NN(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.09
Porcentaje de pureza 97%