Learn More
Ácido 5-cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10764193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10764193 250 mg 250 miligramos
10282882 1 g 1 g
10664395 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10764193 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00061CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 27006-82-2
Fórmula molecular C6H7ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 174.584
Número MDL MFCD00232043
Clave InChI RRWQERXMLIEDKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779652
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-1,3-dimetilpirazol-4-carboxílico
SMILES CC1=NN(C(=C1C(=O)O)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, pubchem23627, chlorodimethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1,3-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.59
Porcentaje de pureza 97%