Learn More
5-Cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11395529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395529 1 g 1 g
11305539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50475.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27006-76-4
Fórmula molecular C6H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 158.585
Número MDL MFCD00052538
Clave InChI SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
PubChem CID 2777397
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-dimetilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.59
Porcentaje de pureza 95%