Learn More
5-Cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10603793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10603793 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10062214 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10603793 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor EN00019EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 27006-76-4
Fórmula molecular C6H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 158.585
Clave InChI SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
PubChem CID 2777397
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-dimetilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.59
Porcentaje de pureza 97%