Learn More
5-Cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.59 |
| Porcentaje de pureza | 97% |