Learn More
5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10022500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022500 5 g Glass Bottle 5 g
10541164 100 g Glass Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10022500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197770050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7051-16-3
Fórmula molecular C8H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 172.608
Número MDL MFCD00008382
Clave InChI WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 1-chloro-3,5-dimethoxy, 5-chlororesorcinol dimethyl ether, 1,3-dimethoxy-5-chlorobenzene, pubchem3042, benzene,5-dimethoxy, acmc-209oev, wln: gr co1 eo1, 3,5-dimethoxyphenyl chloride
PubChem CID 81502
Nombre IUPAC 1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1, 3-dimethoxybenzene
Punto de fusión 33.0°C to 37.0°C
% mín. CAS 96.0
Color White to Yellow or Pink
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass Bottle
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal ClC6H3(OCH3)2
Beilstein 06, III, 4335
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.61
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.