Learn More
5-Cloro-1,3-dihidrobenzimidazol-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 17942486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17942486 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17942486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0107.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-Cloro-1,3-dihidrobenzimidazol-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
CAS 2034-23-3
Nombres de analitos o componentes 5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 5-Chloro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H2,9,10,11)
SMILES Clc1ccc2NC(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-dihidrobenzimidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 168.58
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.009 g/mol