Learn More
5-Cloro-1,3-dihidro-1-metil-3-fenil-2H-benzimidazol-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-1,3-dihydro-1-methyl-3-phenyl-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 37385-92-5 |
| Fórmula molecular | C14H11ClN2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Clobazam Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClN2O/c1-16-12-8-7-10(15)9-13(12)17(14(16)18)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-1-metil-3-fenilbencimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.056 |