Learn More
5-Cloro-1,3-benzodioxol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400747 10 g 10 g
11410747 50 g 50 g
11420747 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22534.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7228-38-8 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7228-38-8
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.565
Número MDL MFCD00010842
Clave InChI ODQPZHOXLYATLC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 138966
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-benzodioxol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1,3-benzodioxole
Densidad 1.34
Punto de ebullición 185°C to 187°C
Temperatura de inflamación 93°C (201°F)
Índice de refracción 1.556
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-chlorobenzo d 1,3 dioxole, 1-chloro-3,4-methylenedioxybenzene, 1,3-benzodioxole, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-chloro, 5-chloro-benzo 1,3 dioxole, pubchem3620, 4-chloro-1,2-methylenedioxybenzene, 5-chloro-1,3-benzodioxole, ukrorgsyn-bb bbr-008667
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-1,3-benzodioxole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-1,3-benzodioxole