Learn More
5-cloro-1,3,4-tiadiazol-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| CAS | 37566-40-8 |
| Fórmula molecular | C2H2ClN3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5-chloro-1,3,4-thiadiazole, NSC 231514 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2ClN3S/c3-1-5-6-2(4)7-1/h(H2,4,6) |
| SMILES | Nc1nnc(Cl)s1 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-1,3,4-tiadiazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 135.58 |