Learn More
5-cloro-1,2-dihidro-1-acenaftilenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-1,2-dihydro-1-acenaphthylenol |
| CAS | 1055321-78-2 |
| Fórmula molecular | C12H9ClO |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9ClO/c13-10-5-4-7-6-11(14)9-3-1-2-8(10)12(7)9/h1-5,11,14H,6H2 |
| SMILES | OC1Cc2ccc(Cl)c3cccc1c23 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-1,2-dihidroacenaftilen-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 204.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0342 |