Learn More
5-Cloro-1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, TRC
Código de producto. 30007423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007423 250 mg 250 miligramos
30010372 50 mg 50 miligramos
30006905 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364620250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4337-43-3
Fórmula molecular C7 H4 Cl N O S
Peso molecular (g/mol) 185.63
Nombre IUPAC 5-cloro-1,2-benzotiazol-3-una
SMILES Clc1ccc2SNC(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)7(10)9-11-6/h1-3H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.9702