Learn More
5-Cloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420829 1 g 1 g
15440829 250 mg 250 miligramos
15430829 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63881.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27187-13-9 | C6H4ClN3 | 153.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27187-13-9
Fórmula molecular C6H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 153.57
Número MDL MFCD11109431
Clave InChI FBQZXTMUYNKLRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro, 5-chloro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine
PubChem CID 324440
Nombre IUPAC 5-cloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina
SMILES ClC1=CC=CC2=NN=CN12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido