Learn More
5-cloro-1-[2-(2,2,2-tricloroacetil)-1H-pirrol-1-il]-2-pentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-1-[2-(2,2,2-trichloroacetyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-pentanone |
| CAS | 116212-52-3 |
| Fórmula molecular | C11H11Cl4NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-1-[2-(trichloroacetyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-pentanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11Cl4NO2/c12-5-1-3-8(17)7-16-6-2-4-9(16)10(18)11(13,14)15/h2,4,6H,1,3,5,7H2 |
| SMILES | ClCCCC(=O)Cn1cccc1C(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-1-[2-(2,2,2-tricloroacetil)pirrol-1-il]pentan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 331.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.9544 |