Learn More
MedChemExpress 5-CFDA
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (217.21 mM) |
| Objetivo | HBV |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 460.39 g/mol |
| CAS | 79955-27-4 |
| Sinónimo | 5-Carboxyfluorescein diacetate |