Learn More
5-Carboxivanilina, TRC
Código de producto. 30349915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349915 500 mg 500 miligramos
30359699 1 g -
30356901 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC183318500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3507-08-2
Fórmula molecular C9H8O5
Peso molecular (g/mol) 196.16
Sinónimo 5-Formyl-3-methoxysalicylic Acid, 5-Formyl-o-vanillic Acid, 5-Formyl-2-hydroxy-3-methoxybenzoic Acid, 3-Carboxy-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 5-Carboxy-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Nombre IUPAC 5-formil-2-hidroxi-3-ácido metaxibenzoico
SMILES COc1cc(C=O)cc(C(=O)O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carboxyvanillin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0372