Learn More
Ácido 5-carboxivanílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Carboxyvanillic Acid |
| CAS | 2134-91-0 |
| Fórmula molecular | C9H8O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O6/c1-15-6-3-4(8(11)12)2-5(7(6)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | COc1cc(cc(C(=O)O)c1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-hidroxi-5-metoxibenceno-1,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 212.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0321 |