Learn More
Bromuro de (5-carboxipentil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30368508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368508 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30368508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC178900250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 50889-29-7
Fórmula molecular C24 H26 O2 P . Br
Cantidad 250 mg
Sinónimo Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (9CI), (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide, 6-(Triphenylphosphonio)hexanoic acid bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25O2P.BrH/c25-24(26)19-11-4-12-20-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)23-17-9-3-10-18-23;/h1-3,5-10,13-18H,4,11-12,19-20H2;1H
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 5-Carboxipentil(trifenil)fosfanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 457.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.0854