Learn More
Bromuro de (5-carboxipentil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418997 5 g 5 g
11408997 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20588.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50889-29-7 | Molecular Formula: C24H26BrO2P | Molecular Weight: 457.35 g/mol
Se utiliza en medicina y como intermedio farmacéutico. También se utiliza como catalizador.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se utiliza en medicina y como intermediario farmacéutico. También se emplea como catalizador.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50889-29-7
Fórmula molecular C24H26BrO2P
Peso molecular (g/mol) 457.35
Número MDL MFCD00055556
Clave InChI JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2779280
Nombre IUPAC 5-Carboxipentil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 200°C to 202°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in Chloroform and Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.36
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
RU– Solo para uso en investigación