Learn More
Bromuro de (5-carboxipentil)(trifenil)fosfonio, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10463173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10463173 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
11316885 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10463173 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08684EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 50889-29-7
Fórmula molecular C24H26BrO2P
Peso molecular (g/mol) 457.35
Número MDL MFCD00055556
Clave InChI JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2779280
Nombre IUPAC 5-Carboxipentil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.35
Porcentaje de pureza 97%