Learn More
5-carboximetilaminometil-2'-O-metiluridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Carboxymethylaminomethyl-2'-O-methyluridine |
| CAS | 110419-13-1 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N3 O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19N3O8/c1-23-10-9(20)7(5-17)24-12(10)16-4-6(2-14-3-8(18)19)11(21)15-13(16)22/h4,7,9-10,12,14,17,20H,2-3,5H2,1H3,(H,18,19)(H,15,21,22)/t7-,9-,10-,12-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(CNCC(=O)O)C(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metoxioxolan-2-il]-2,4-dioxopirimidin-5-il]metilamino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 345.305 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.117 |