Learn More
5-(Carboxihidroximetil)-2'-O-metiluridina Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30009520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009520 2.5 mg 2.50 miligramo
30005949 25 mg 25 miligramos
30006147 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1727502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2450329-71-0
Fórmula molecular C13 H18 N2 O9
Peso molecular (g/mol) 346.29
Sinónimo Methyl 2-Hydroxy-2-(1-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetate
Nombre IUPAC metilo 2-hidroxi-2-[1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metaxi-tetrahidrofurano-2-il]-2,4-dioxi-pirimidina-5-il]acetato
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C(O)C(=O)OC)C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Carboxyhydroxymethyl)-2'-O-methyluridine Methyl Ester
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O9/c1-22-9-8(18)6(4-16)24-11(9)15-3-5(7(17)12(20)23-2)10(19)14-13(15)21/h3,6-9,11,16-18H,4H2,1-2H3,(H,14,19,21)/t6-,7?,8-,9-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1012