Learn More
5-carboxifluoresceína (grado técnico), TRC
Código de producto. 30366187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366187 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30366187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1783205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carboxyfluorescein
CAS 76823-03-5
Fórmula molecular C21 H12 O7
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-Carboxyfluorescein
Fórmula InChI InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
SMILES OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Nombre IUPAC ácido 3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 376.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.0583