Learn More
5-Carboxifluoresceína-N-hidroxisuccinimida Éster, TRC
Código de producto. 30357016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357016 5 mg -
30352152 25 mg 25 miligramos
30358468 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1783505MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92557-80-7
Fórmula molecular C25 H15 N O9
Peso molecular (g/mol) 473.39
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 3',6'-dihidroxi-3-oxespiridor[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-5-carboxilato
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carboxyfluorescein-N-hydroxysuccinimide Ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H15NO9/c27-13-2-5-17-19(10-13)33-20-11-14(28)3-6-18(20)25(17)16-4-1-12(9-15(16)24(32)34-25)23(31)35-26-21(29)7-8-22(26)30/h1-6,9-11,27-28H,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.0747