Learn More
Éster de N-hidroxisuccinimida de dipivalato de 5-carboxifluoresceína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Carboxyfluorescein Dipivalate N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 186032-65-5 |
| Fórmula molecular | C35 H31 N O11 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-Carboxyfluorescein Dipivalate NHS Ester, 5-Carboxyfluorescein Dipivalate Succinimide Ester, 3',6'-Bis(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-3-oxo-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-5-carboxylic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 5-(((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)carbonyl)-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl Bis(2,2-dimethylpropanoate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H31NO11/c1-33(2,3)31(41)43-19-8-11-23-25(16-19)45-26-17-20(44-32(42)34(4,5)6)9-12-24(26)35(23)22-10-7-18(15-21(22)30(40)46-35)29(39)47-36-27(37)13-14-28(36)38/h7-12,15-17H,13-14H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1 |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 3',6'-bis(2,2-dimetilpropanoiloxi)-3-oxo-espiro[isobenzofuran-1,9'-xanteno]-5-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 641.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 641.1897 |