Learn More
Éster de N-hidroxisuccinimida de dipivalato de 5-carboxifluoresceína, TRC
Código de producto. 30355329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30355329 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30355329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1783535MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-Carboxyfluorescein Dipivalate N-Hydroxysuccinimide Ester
CAS 186032-65-5
Fórmula molecular C35 H31 N O11
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5-Carboxyfluorescein Dipivalate NHS Ester, 5-Carboxyfluorescein Dipivalate Succinimide Ester, 3',6'-Bis(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-3-oxo-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-5-carboxylic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 5-(((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)carbonyl)-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl Bis(2,2-dimethylpropanoate)
Fórmula InChI InChI=1S/C35H31NO11/c1-33(2,3)31(41)43-19-8-11-23-25(16-19)45-26-17-20(44-32(42)34(4,5)6)9-12-24(26)35(23)22-10-7-18(15-21(22)30(40)46-35)29(39)47-36-27(37)13-14-28(36)38/h7-12,15-17H,13-14H2,1-6H3
SMILES CC(C)(C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 3',6'-bis(2,2-dimetilpropanoiloxi)-3-oxo-espiro[isobenzofuran-1,9'-xanteno]-5-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 641.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 641.1897
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.